Documentos Principais
808801
TSKgel® G4000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 8 mm, diol phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
C × D.I.:
30 cm × 8 mm
tamanho de partícula:
13 μm
Grupo ativo da matriz:
diol phase
Matriz:
spherical silica
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo SW) TSKgel®, phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 13 μm particle size, glass
Materiais
glass
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 08801
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 8 mm
Matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
13 μm
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
forma física
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)