807459
TOYOPEARL® HW-55S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 250 mL, 20-40 μm
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® HW-55 Size Exclusion Media
About This Item
Produtos recomendados
descrição
HW-55S
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
embalagem
bottle of 250 mL
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylic polymer phase
tamanho de partícula
20-40 μm
tamanho de poro
1000-200,000 Da MW range
pH operacional
2-13
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Aplicação
Especificações
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)