Documentos Principais
80023451
TSKgel® UP-SW Direct Connect (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, diol phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
TSKgel® UP-SW Direct Connect Guard Column for P/N 80023448/9, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 0023451
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
10-30% temp. range
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 4.6 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
2 μm
tamanho de poro
250 Å
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Outras notas
Related Catagories: Analytical/Chromatography, HPLC, HPLC & FPLC Columns for Biopolymer Separations, TSKgel Gel Filtration Columns for Proteins and Other Biopolymers, TSKgel Gel Filtration Columns to Analyze Purity and Aggregates, TSKgel Size Exclusion Columns
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)