Documentos
78710
Supelco
Oleoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, cis-9-Octadecenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25D3H44NO4
Peso molecular:
428.66
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]/D -21.0 to -15.0, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)