Documentos Principais
597562
Sigma-Aldrich
Oleoyl-L-carnitine hydrochloride
99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H47NO4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
462.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
133-135 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3;1H/b13-12-;/t23-;/m1./s1
chave InChI
JPDKUMDAMZLOJR-KFQPROOXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)