Documentos
72971
Supelco
Oxydemeton-methyl Metabolite
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Demeton-​S-​methyl sulfoxide, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]monothiophosphate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]monothiophosphate, Demeton-S-methyl sulfoxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15O4PS2
Número CAS:
Peso molecular:
246.28
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥95.0 % (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
Aplicação
Metabolite for food testing
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.