Documentos Principais
713-0940
HPLC Analysis of Peroxidase on TSKgel® G3000SWXL
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: TSKgel G3000SWXL, 30 cm × 7.8 mm I.D., 5 μm particles (808541)
mobile phase: 0.3M sodium chloride/0.05M phosphate buffer, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 100 μL crude peroxidase preparation from Japanese horseradish (0.15mg)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analito
Descrição
    Peroxidase
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)