Documentos Principais
59194C30
Supelco
SUPELCOSIL ABZ+Plus (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC SUPELCOSIL ABZ+Plus, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L60
linha de produto
SUPELCOSIL
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
12.0% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 3 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
As colunas SUPELCOSIL ABZ+Plus oferecem uma alta desativação e uma seletividade única. As partículas de sílica desativadas com uma distribuição de tamanho de partícula muito estreita garantem a alta eficiência com uma contrapressão baixa. Após as reações de ligação e substituição dos grupos silanol (endcapping), a fase ABZ+Plus protege efetivamente os grupos silanol na sílica que não sofreram reações, impedindo-os de interagir com a maioria dos analitos e fornece picos simétricos, independentemente da funcionalidade dos analitos. A fase também permite que sejam usados tampões de baixa força iônica sem ter que adicionar um modificador de supressão de íons. A ABZ+Plus permite o uso de fases móveis simples ao analisar os compostos mais difíceis; ácidos, compostos fortemente básicos e zwitterions.
Adequada para L60 conforme a USP
Características e benefícios
• Alta eficiência para analitos polares, apolares e com carga
• Picos simétricos para os compostos mais reativos
• Seletividade única para compostos polares e com carga
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P Chaimbault et al.
Journal of chromatography. A, 855(1), 191-202 (1999-10-09)
A qualitative determination of 20 underivatized proteinic amino acids by LC-MS is reported. The need for chromatographic separation before mass spectrometry determination is demonstrated based on the study of several amino acid pairs which have some similar characteristics. Two suitable
Nasser E Bastani et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 23(18), 2885-2890 (2009-08-12)
F2-isoprostanes are a family of prostaglandin F2-like compounds that are formed by free-radical-catalyzed peroxidation of arachidonic acid. Several F2-isoprostanes, but in particular 8-epi PGF(2alpha), are widely used as oxidative stress biomarkers. An analytical method based on liquid chromatography with negative
C Ceniceros et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 705(1), 97-103 (1998-03-14)
A rapid and simple high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with amperometric detection has been developed for the quantitation of labetalol in urine. The chromatography was performed at 30 degrees C using a reversed-phase column with a base deactivated silica stationary
W Pan et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 703(1-2), 129-138 (1998-02-03)
A sensitive, specific and precise HPLC-UV assay was developed to quantitate cocaine (COC) and its metabolites benzoylecgonine (BE), norcocaine (NC) and cocaethylene (CE) in rat plasma. After adding 50 microl of the internal standard solution (bupivacaine, 8 microg/ml) and 500
A B Baranda et al.
Talanta, 67(5), 933-941 (2008-10-31)
A liquid-liquid extraction method using diethyl ether as organic solvent was optimized simultaneously for five 1,4-dihydropyridines (amlodipine, nitrendipine, felodipine, lacidipine and lercanidipine) belonging to the group of calcium channel blockers. Some experimental tools such as a full factorial design, a