Documentos Principais
58318
Supelco
SUPELCOSIL LC-PAH (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
Coluna de HPLC LC-PAH SUPELCOSIL, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
Parâmetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
As colunas SUPELCOSIL LC-PAH foram projetadas especificamente para análises dos PAHs poluentes prioritários listados no Método 610 da Agência de proteção ambiental (EPA) dos EUA. Colunas de 2,1 mm e 3,0 mm economizam solvente e melhoram a sensibilidade quando a massa da amostra é limitada. As colunas de 3 μm fornecem análises extremamente rápidas e altamente eficientes, mantendo a durabilidade das sílicas porosas. Elas são substitutos excelentes e econômicos das sílicas não porosas de 1,5 μm.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Ana Ballesteros-Gómez et al.
Analytical chemistry, 81(21), 9012-9020 (2009-09-30)
In this work, magnetic nanoparticles (MNPs) coated with hemimicelles of alkyl (C(10)-C(18)) carboxylates, which have traditionally been used to prepare ferrofluids for technological applications, were used for the first time to extract organic contaminants from environmental water samples. The nanoparticles
S Moret et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung, 201(4), 322-326 (1995-10-01)
This paper proposes a simple HPLC method for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in water, wine and beer. Samples were purified by PAH collection in solid-phase extraction (SPE) and analysed by reversed-phase HPLC (Supelcosil LC-PAH column from Supelco).