581346-U
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 21.2 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 21.2 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
25% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 21.2 mm
área da superfície
450 m2/g
cobertura de superfície
3.7 μmol/m2
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Ascentis C18 is an extremely stable and reliable first choice HPLC column that gives symmetric peak shape and excellent retention even for difficult compounds.
Características e benefícios
- Excellent retention
- Symmetric peak shape
- High reproducibility
- Complete LC-MS compatibility
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?