Documentos Principais
58075
Tapered Flask for Filtration Apparatus 2
volume 2000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
capacidade
2000 mL
volume
2000 mL
Descrição geral
Tapered Flask for Filtration Apparatus 2 (volume 2000 mL) protects the instrument and columns by removing particles and gases from solvents and other mobile phase components.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifique e corrija problemas comuns de Cromatografia liquida de alto desempenho (HPLC) para restaurar o desempenho da coluna.