Documentos Principais
57631
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 2 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
volume
2 mL
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)