GE28-9365-45
HiPrep™ Phenyl Fast Flow (high sub) 16/10
Cytiva 28-9365-45
Sinônimo(s):
Phenyl column
About This Item
Produtos recomendados
ligand
phenyl
Formulário
prepacked column
reticulação
cross-linked
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9365-45
condição de armazenamento
(20% Ethanol (or 0.01 M NaOH))
Parâmetros
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
2 ml/min - 10 ml/min flow rate
22 psi
técnica(s)
liquid chromatography (LC): suitable
volume do leito
20 mL
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
6% cross-linked agarose
tamanho de partícula
45-165 μm
diâmetro médio
90 μm
cleaning
2-14
Faixa de trabalho
3-13
adequação
suitable for bioprocess medium
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- 20 mL HIC columns provide fast, preparative separation of Proteins and other biomolecules.
- Provide high capacity, excellent flow properties, and reliable, reproducible separations.
- Phenyl Sepharose™ 6 Fast FLow is a well-established, standard aromatic HIC medium for capture and intermediate purification requiring Low to medium hydrophobicity.
- Two levels of substitution help find optimal selectivity and binding capacity for a given application.
- Compatible with simple pump-based configurations or chromatography system such as ÄKTA® design.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.