Documentos Principais
57159-U
Supelco
Preppy Vacuum Manifold Collection Rack
for use with 2 mL (12 mm OD x 32 mm H) or 4 mL (15 mm OD x 45 mm H) vials
Sinônimo(s):
Preppy 12 PORT RACK PLATE, 1 & 4ML VIALS
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 2 mL (12 mm OD x 32 mm H) or 4 mL (15 mm OD x 45 mm H) vials
Aplicação
Recommended 2 mL vials compatible with this product: Cat. No. 27487-U, 27490-U, or 27493. Recommended 4 mL vials compatible with this product: Cat. No. 27136, 27006, 27012.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)