Documentos Principais
57046
Supelco
Tubos de SPE Supelclean ENVI-Florisil®
stainless steel frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel frit
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 30
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
Matriz
ENVI-Florisil® magnesium silicate
Grupo ativo da matriz
Florisil phase
diâmetro
100-200 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
Silicato de magnésio
Mecanismo de retenção: Fase normal ou adsorção
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções orgânicas
  • Malha: 100/200; disponível com fritas de PTFE ou aço inoxidável
  • Testado quanto aos requisitos da declaração de trabalho para pesticidas do Programa de Convênio entre Laboratórios (CLP) da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA
  • Material altamente polar que se adsorve fortemente a compostos polares de matrizes apolares em condições de fase normal
  • Aplicações típicas incluem álcoois, aldeídos, aminas, herbicidas, pesticidas, PCBs, cetonas, compostos nitrogenados, ácidos orgânicos e fenóis
Informações legais
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.