Documentos Principais
57023
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
descrição
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
embalagem
pk of 108
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
1 mL
tamanho de poro
20 μm
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Richard M Gell et al.
Journal of microbiological methods, 158, 14-17 (2019-01-25)
Aflatoxins are mycotoxins that contaminate agricultural products when infected by toxigenic Aspergillus flavus. Methods for quantifying aflatoxin from culture using chromatography are available but are not optimized for population studies. We provide details of a method for preparation and quantitation