Documentos Principais
569275-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Discovery® HS C18 Supelguard Guard Cartridge, Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
2 cm × 4 mm
área da superfície
300 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å
pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Nota de rodapé
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.