Documentos
55470-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
PSA/C18 Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Sinônimo(s):
QuEChERS
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
Supel QuE, PSA/C18 Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Materiais
polypropylene tube
Agency
AOAC® 2007.01
linha de produto
Supel
composição
Discovery® DSC-18, 400 mg
Magnesium Sulfate, 1200 mg
Supelclean PSA, 400 mg (Cat. No. 52738-U)
embalagem
pk of 50
técnica(s)
QuEChERS: suitable
volume do tubo de centrífuga
15 mL , Shaker Compatible
Grupo ativo da matriz
C18 phase
PSA phase
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
A extração em fase sólida (SPE) dispersiva, comumente denominada de método “QuEChERS” (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe [rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro]), é uma técnica moderna de preparo de amostras que está se tornando cada vez mais popular no campo de análise de pesticidas com vários resíduos em produtos alimentares e agrícolas.
Usando o método QuEChERS, amostras alimentares/agrícolas são primeiramente extraídas com um solvente aquoso miscível (p. ex., acetonitrilo) na presença de grandes quantidades de sais (p. ex., cloreto de sódio e sulfato de magnésio) e/ou agentes tamponantes (p. ex., citrato) para induzir a separação da fase líquida e estabilizar pesticidas lábeis a ácidos e bases, respectivamente. Após a agitação e centrifugação, uma alíquota da fase orgânica é submetida a uma limpeza adicional com SPE. Diferentemente dos métodos tradicionais com tubos de SPE, na SPE dispersiva a limpeza é facilitada pela mistura de quantidades aparentes de SPE (p. ex., Supelclean PSA, ENVI-Carb e/ou Discovery DSC-18) com o extrato. Após a limpeza da amostra, a mistura é centrifugada e o sobrenadante resultante pode ser analisado diretamente ou pode ser submetido a mais um tratamento simples antes da análise.
A Supelco tem uma linha de frascos e tubos de centrífuga que contém quantidades pré-definidas de sais e sorventes de SPE para apoiar as configurações de método mais comuns atualmente.
Compatibilidade
Compatible with most QuEChERS shakers.
Informações legais
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Supelco
Supelco
55289-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Supelco
55408-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ with MgSO4 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55511-U
Supel QuE
Supelco
Supelco
55172-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55486-U
Supel QuE
Steven J Lehotay et al.
Journal of chromatography. A, 1217(16), 2548-2560 (2010-02-11)
This article describes the comparison of different versions of an easy, rapid and low-cost sample preparation approach for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables by concurrent use of gas and liquid chromatography (GC and LC) coupled to
Lijun Han et al.
Analytica chimica acta, 827, 40-46 (2014-05-17)
A new method of sample preparation was developed and is reported for the first time. The approach combines in-vial filtration with dispersive solid-phase extraction (d-SPE) in a fast and convenient cleanup of QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe)
Yelena Sapozhnikova et al.
Analytica chimica acta, 758, 80-92 (2012-12-19)
A multi-class, multi-residue method for the analysis of 13 novel flame retardants, 18 representative pesticides, 14 polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and 7 polybrominated diphenyl ether (PBDE) congeners in catfish muscle was developed and evaluated using
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Lijun Han et al.
Journal of separation science, 39(23), 4592-4602 (2016-11-03)
A novel carbon/zirconia-based material, Supel
Conteúdo relacionado
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
QuEChERS é um método rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) de limpeza de amostras, usado para preparar amostras de alimentos e agrícolas para análise de pesticidas. O método QuEChERS se baseia na técnica de preparo de amostras para extração em fase sólida (SPE).