55252-U
Supelclean™ Sulfoxide SPE Tube
glass hardware, PE frit, bed wt. 6 g, volume 20 mL, pk of 5
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PE frit
glass hardware
composição
bed wt., 6 g
embalagem
pk of 5
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
20 mL
Grupo ativo da matriz
sulfoxide phase
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for SPENossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.