Documentos Principais
55174-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
PSA/ENVI-Carb (EN) Cleanup Tube 1, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Sinônimo(s):
QuEChERS
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Supel QuE, PSA/ENVI-Carb (EN) Cleanup Tube 1, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Agency
suitable for BS EN 15662:2008
Nível de qualidade
composição
magnesium sulfate, 150 mg
Supelclean ENVI-Carb, 2.5 mg
Supelclean PSA, 25 mg
embalagem
pack of 100
técnica(s)
QuEChERS: suitable
volume do tubo de centrífuga
2 mL
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
A extração em fase sólida (SPE) dispersiva, comumente denominada de método “QuEChERS” (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe [rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro]), é uma técnica moderna de preparo de amostras que está se tornando cada vez mais popular no campo de análise de pesticidas com vários resíduos em produtos alimentares e agrícolas.
Usando o método QuEChERS, amostras alimentares/agrícolas são primeiramente extraídas com um solvente aquoso miscível (p. ex., acetonitrilo) na presença de grandes quantidades de sais (p. ex., cloreto de sódio e sulfato de magnésio) e/ou agentes tamponantes (p. ex., citrato) para induzir a separação da fase líquida e estabilizar pesticidas lábeis a ácidos e bases, respectivamente. Após a agitação e centrifugação, uma alíquota da fase orgânica é submetida a uma limpeza adicional com SPE. Diferentemente dos métodos tradicionais com tubos de SPE, na SPE dispersiva a limpeza é facilitada pela mistura de quantidades aparentes de SPE (p. ex., Supelclean PSA, ENVI-Carb e/ou Discovery DSC-18) com o extrato. Após a limpeza da amostra, a mistura é centrifugada e o sobrenadante resultante pode ser analisado diretamente ou pode ser submetido a mais um tratamento simples antes da análise.
A Supelco tem uma linha de frascos e tubos de centrífuga que contém quantidades pré-definidas de sais e sorventes de SPE para apoiar as configurações de método mais comuns atualmente.
Informações legais
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Supel™ QuE PSA/C18 Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
Supelco
55288-U
Supel QuE
Supel™ QuE Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Supelco
55442-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep/C18 Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100
Supelco
55284-U
Supel QuE
Da-Hye Kim et al.
Chemosphere, 175, 446-451 (2017-02-27)
Human hair has many advantages as a non-invasive sample; however, analytical methods for detecting perfluoroalkyl substances (PFASs) in human hair are still in the development stage. Therefore, the aim of this study was to develop and validate a method for
Tsuyoshi Imazawa et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 46(6), 277-281 (2006-01-31)
An analytical method was developed for the determination of phenmedipham (PM) in agricultural products using reversed-phase high-performance liquid chromatography with UV detection. A sample was extracted with acetonitrile, and the acetonitrile layer was separated by salting-out. The acetonitrile phase was
Bing Shao et al.
Journal of AOAC International, 92(2), 604-611 (2009-06-03)
A sensitive analytical method has been developed and validated for simultaneous determination of 16 glucocorticoid (fluorometholone, flumethasone, triamcinolone, aldosterone, clobetasol propionate, methylprednisolone, fluocinolone acetonide, hydrocortisone, prednisone, dexamethasone, beclomethasone, prednisolone, budesonide, triamcinolone acetonide, fludrocortisone acetate, and cortisone) residues in pig tissues
U Führer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 354(3), 333-343 (1996-01-01)
Halogenated anisoles (methyl-phenyl ethers) appear to be ubiquitous organic trace compounds in the environment. An analytical method is presented for analyzing the altogether 134 congeners of chloro-, bromo- and mixed bromochloro-anisoles on an isomer-specific basis in air. High volume sampling
Dajie Chen et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 30(9), 896-902 (2013-01-05)
A high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/ MS) method was established for the determination of fungicide anilinopyrimidine residues including pyrimethanil, mepanipyrim, and cyprodinil in foodstuffs with series solid phase extraction (SPE). The food sample was first extracted with ethyl