Documentos Principais
55078
Upchurch Biocompatible Precolumn Filter
pore size 2.0 μm, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
HIGH PRESSURE INLINE FILTER, 2UM, EA
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
embalagem
pkg of 1 ea
tamanho de poro
2.0 μm
Descrição geral
In-line installation. Stainless steel body with inert polyetherether-ketone (PEEK) end fittings. Choose either a 0.5 μm or 2 μm PEEK frit in one endfitting.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifique e corrija problemas comuns de Cromatografia liquida de alto desempenho (HPLC) para restaurar o desempenho da coluna.