Documentos Principais
55050-U
RheBuild® Kit
for use with 8125/8126 valves
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
compatibilidade
for use with 8125/8126 valves
Descrição geral
These kits include all of the tools and parts you need to repair your Rheodyne injector. The parts included are those most likely to be damaged, worn, or lost. Kits for front-loading injectors include: rotor seal, stator face assembly, isolation seal, needle guide, needle port cleaner, 2 hex keys, operating instructions, and a mini-manual. Parts may vary, depending on valve model.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)