548552-U
Smart SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 7 μm (PDMS)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane (PDMS), df 7 μm(PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
Materiais
fused silica fiber
green hub
tamanho
23 ga
embalagem
pkg of 1 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
técnica(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra C
1 cm
Grupo ativo da matriz
PDMS coating
compatibilidade
(for volatiles (MW 60 - 275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Categorias relacionadas
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter