Documentos Principais
54335-U
Supelco
Supelclean LC-Si SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinônimo(s):
Silica SPE cartidge, 6 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE frit
glass hardware
Nível de qualidade
linha de produto
Supelclean
composição
bed wt., 1 g
embalagem
pk of 30
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
6 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
silica bonding
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
Supelclean LC-Si SPE tube (glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30) is commonly used in environmental analysis to reduce leachables from PP hardware and PE frits.
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)