Documentos Principais
54182-U
Supelco
Tubo de HLB para SPE Supel-Select
bed wt. 60 mg, volume 3 mL, pk of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
qualidade
MS friendly
composição
bed wt., 60 mg
embalagem
pk of 50
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
160-420 m2/g
volume
3 mL
Matriz
Hydrophilic modified styrene polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene phase
tamanho de partícula
50-70 μm
tamanho de poro
80-200 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Mecanismo de retenção: Fase reversa
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (fluidos biológicos, água)
  • Polímero de estireno modificado hidrofílico
  • Desenvolvido para a extração de uma grande variedade de compostos de amostras aquosas
  • Retenção predominantemente baseada em fase reversa; no entanto, como a fase é modificada de modo hidrofílico, também é favorável a compostos polares.
  • Exemplos de compostos mais polares que são retidos e recuperados incluem (mas não se limitam a): piridoxina (logPo/a -0,56), riboflavina (logPo/a -2,02), biotina (logPo/a 0,11).
Aplicação
O tubo de HLB para SPE Supel-Select pode ser usado como um cartucho de extração para extração em fase sólida e determinação de antibióticos em amostras de água usando cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa em tandem com ionização por electrospray.[1]
Características e benefícios
  • Excelente desempenho no preparo de amostras a um preço mais baixo
  • Favorável a metodologias genéricas - economize tempo e dinheiro, e evite dores de cabeça no desenvolvimento de métodos
  • Maior capacidade permite leitos mais leves = volumes menores de eluição = economia de tempo no processamento de amostras
  • A resistência ao ressecamento excessivo permite uma metodologia mais robusta
  • Baixos níveis de extraíveis por UV e MS para menor interferência e maior sensibilidade
  • Diretrizes rigorosas de produção e CQ proporcionam maior consistência para uma exatidão e precisão entre lotes, entre tubos e entre poços
Informações legais
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Analysis of selected antibiotics in surface freshwater and seawater using direct injection in liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry
Bayen S, et al.
Journal of Chromatography A, 1338, 38-43 (2014)
Chiedza F Munyeza et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(6), 837-845 (2015-09-18)
Tigecycline (TIG), a derivative of minocycline, is the first in the novel class of glycylcyclines and is currently indicated for the treatment of complicated skin structure and intra-abdominal infections. A selective, accurate and reversed-phase high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS)
Pablo Vazquez-Roig et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 397(7), 2851-2864 (2010-05-01)
A simple and robust method using solid-phase extraction (SPE) and liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the simultaneous determination of 14 drugs of abuse and their metabolites (cocainics, amphetamine-like compounds, cannabinoids, and opiates) in surface waters has been developed.
Wei Chen et al.
Chemosphere, 163, 99-107 (2016-08-16)
A sensitive method for simultaneous determination of 20 trace organic chemicals (TOrCs, including preservatives, antioxidants, disinfectants, oestrogens, alkyl-phenols and bisphenol-A) in surface water and wastewater has been developed and validated based on the optimisation of solid-phase extraction (SPE) followed by
Martina Rejtharová et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(4), 477-481 (2016-12-06)
Monitoring of steroid esters in blood serum is desirable in order to detect the possible illegal use of natural hormones as growth promoters. A method for the determination of testosterone propionate, testosterone benzoate, testosterone isocaproate, testosterone decanoate and estradiol benzoate
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.