54181-U
Tubo de HLB para SPE Supel™-Select
bed wt. 30 mg, volume 1 mL, pk of 100
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
qualidade
MS friendly
composição
bed wt., 30 mg
embalagem
pk of 100
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
160-420 m2/g
volume
1 mL
Matriz
Hydrophilic modified styrene polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene phase
tamanho de partícula
50-70 μm
tamanho de poro
80-200 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Compatibilidade da matriz de amostras: Soluções aquosas (fluidos biológicos, água)
- Polímero de estireno modificado hidrofílico
- Desenvolvido para a extração de uma grande variedade de compostos de amostras aquosas
- Retenção predominantemente baseada em fase reversa; no entanto, como a fase é modificada de modo hidrofílico, também é favorável a compostos polares.
- Exemplos de compostos mais polares que são retidos e recuperados incluem (mas não se limitam a): piridoxina (logPo/a -0,56), riboflavina (logPo/a -2,02), biotina (logPo/a 0,11).
Aplicação
Características e benefícios
- Excelente desempenho no preparo de amostras a um preço mais baixo
- Favorável a metodologias genéricas - economize tempo e dinheiro, e evite dores de cabeça no desenvolvimento de métodos
- Maior capacidade permite leitos mais leves = volumes menores de eluição = economia de tempo no processamento de amostras
- A resistência ao ressecamento excessivo permite uma metodologia mais robusta
- Baixos níveis de extraíveis por UV e MS para menor interferência e maior sensibilidade
- Diretrizes rigorosas de produção e CQ proporcionam maior consistência para uma exatidão e precisão entre lotes, entre tubos e entre poços
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for LC-MSActive Filters