53570-U
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3.0 mm, HPLC Column; suitable for PFAS testing
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 25 cm × 3.0 mm, suitable for PFAS testing
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
9.9% carbon loading
Parâmetros
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
coluna C × D.I.
25 cm × 3.0 mm
área da superfície
135 m2/g
Matriz
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18, extensively endcapped octadecylsilane (ODS) bonding phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.