Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
53512-U
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
Sinônimo(s):
Core-shell (SPP) Fused Core C8 HPLC column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express C8, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 3 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
5 mm × 4.6 mm
área da superfície
135 m2/g
Matriz
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å
pH operacional
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-