53832-U
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ascentis® Express C8, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 2.1 mm
área da superfície
135 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å
operating pH range
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Informações legais
necessário, mas não fornecido
produto relacionado
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Artigos
Learn about Supel™ BioSPME C18 96-pin tool to prepare a clean sample with minimal matrix effects for an LC-MS/MS analysis from human plasma and its comparison with acetonitrile-based precipitation.
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.