Documentos Principais
53225-U
Supelco
Beta-agonistas por SPE SupelMIP®
bed wt. 25 mg, volume 3 mL, pk of 50
Sinônimo(s):
MIP SPE (molecular imprinted) Beta-agonist cartridge tube
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene tube
linha de produto
SupelMIP®
composição
bed wt., 25 mg
embalagem
pk of 50
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
3 mL
Grupo ativo da matriz
SupelMIP® phase
Descrição geral
As fases SupelMIP SPE foram desenvolvidas pela MIP Technologies AB, que é uma das autoridades líderes e pioneiras comerciais em polímeros de impressão molecular para separações em escala de processo, cromatografia analítica e preparo de amostras.
A linha SupelMIP SPE consiste em polímeros com alto teor de ligações cruzadas projetados para extrair um único analito de interesse ou uma classe de analitos estruturalmente relacionados com altíssimo grau de seletividade. Isso é possível porque a seletividade é introduzida durante a síntese do MIP, em que uma molécula de molde, projetada para imitar o analito, orienta a formação de cavidades ou impressões específicas que são estérica e quimicamente complementares ao(s) analito(s) de interesse.
Devido ao design cuidadoso do sítio de impressão, por modelagem molecular, design experimental ou métodos de triagem, as cavidades de ligação podem ser projetadas para oferecer diversos pontos de interação com o(s) analito(s) de interesse. Isso acarreta uma interação mais forte entre a fase sólida e o(s) analito(s). Como consequência, condições de lavagem mais árduas podem ser toleradas durante a metodologia de SPE, o que resulta em extratos mais limpos. Uma vez que a seletividade de extração é significativamente aprimorada, observa-se menor interferência, o que permite atingir limites de detecção mais baixos.
Visite www.sigma-aldrich.com/supelmip para saber mais.
Aplicação
Uma fase MIP seletiva de classe para a extração de vários resíduos de beta-agonistas na urina, tecidos e outros fluidos biológicos.
O SupelMIP - Beta-agonistas foi desenvolvido para extração seletiva de uma ampla gama de beta-agonistas, como brombuterol, clembuterol, formoterol, isoxuprina, mapenterol, ractopamina, ritrodina, salbutamol, salmeterol, terbutalina, tulobuterol, zilpaterol e outros. O cartucho SupelMIP oferece excelente reprodutibilidade para vigilância dessa classe comum de drogas de abuso. A capacidade de carregamento é superior a colunas de imunoafinidade e recomenda-se detecção por MS para validade forense. Protocolos de extração detalhados acompanham o produto.
Características e benefícios
  • SPE altamente seletiva para análise em níveis de traço em matrizes complexas
  • Atinja limites de detecção mais baixos
  • Economia significativa de tempo e dinheiro
  • Compatibilidade com MS aprimorada
Informações legais
SupelMIP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
200.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
93.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
SupelMIP SPE is based on molecularly imprinted polymer (MIP) technology. Each SupelMIP phase offers tailor-made selectivity for the extraction of trace analytes in complex matrixes.