52672-U
Amberlite™ XAD®-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pkg of 10 kg
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Amberlite™ XAD®-2, pkg of 10 kg
Agency
suitable for ASTM® D4861
suitable for EPA Method 10A, Method 23 and OTM-45
Formulário
solid
embalagem
pkg of 10 kg
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
área da superfície
~300 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
20-60 mesh
tamanho de poro
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
técnica de separação
reversed phase
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C=O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
chave InChI
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificações:
Aplicação
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?