Documentos Principais
52616-U
Supelco
Discovery® DSC-18Lt SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene tube
Características
endcapped
composição
bed wt., 1 g
embalagem
pk of 30
Extensão da rotulagem
11% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
volume
6 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) bonding
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
70 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Monomerically bonded, octadecyl (11 %C), endcapped
  • Increased retention for moderately polar hydrophobic molecules
  • Used to elute very large hydrophobic molecules that are too strongly retained on DSC-18.
  • Offers opportunity to differentiate between drug metabolites in bioanalysis applications
  • Use this less retentive phase for the rapid release of hydrophobic compounds using weaker organic solvents at lower volumes
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.