Documentos Principais
52052
Supelco
Trimethylolpropane trimethacrylate
analytical standard, contains 0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
TMPTMA
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 678,00
R$ 678,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 678,00
About This Item
Fórmula linear:
[H2C=C(CH3)CO2CH2]3CC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
338.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 678,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
contém
0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.470-1.474
n20/D 1.472 (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(COC(=O)C(C)=C)(COC(=O)C(C)=C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H26O6/c1-8-18(9-22-15(19)12(2)3,10-23-16(20)13(4)5)11-24-17(21)14(6)7/h2,4,6,8-11H2,1,3,5,7H3
chave InChI
OKKRPWIIYQTPQF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)