How are we supposed to order tubing when there are no dimensions listed?
51333-U
PEEKsil™ Tubing
orange, pkg of 5 ea
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 5 ea
pkg of
cor
orange
Descrição geral
Please note: Do not cut this tubing. It should be used as its precut lengths because of permanent damage caused by conventional cutters.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)