SAB5801048
Alpaca Anti-Human IgG(Fcγ) HRP single domain Antibody
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Sinônimo(s):
Recombinant Alpaca single variable domain secondary Nanobody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
alpaca
recombinante
expressed in E. coli
conjugado
horse radish peroxidase (HRP)
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
recombinant monoclonal
Formulário
lyophilized solid
peso molecular
14 kDa
reatividade de espécies
human, Alpaca
técnica(s)
ELISA: 1:10000-1:50000
western blot: 1:10000-1:50000
tamanho
0.1 mL
cor
colorless
Isotipo
VHH
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
In mammals, antibodies are classified into five main classes or isotypes – IgA, IgD, IgE, IgG and IgM. They are classed according to the heavy chain they contain – alpha, delta, epsilon, gamma or mu respectively. IgG is the most abundant antibody in normal human serum, accounting for 70-85% of the total immunoglobulin pool. Human IgG consists of four human subclasses (IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4), and each contains a different heavy chain. The whole IgG molecule possesses both the Fc region and the Fab region, which possessing the epitope-recognition site. The IgG contains two heavy and light chains(kappa or lambda). The heavy chain is about 50 KD and the light chain is about 25 KD. The common IgG is monomeric with a molecular weight of approximately 150 kD.
VHH are single-domain antibodies derived from the variable regions of heavy chain of Camelidae immunoglobulin. The size of VHH is extremely small(less than15KDa) compared to other forms of antibody fragment, which significantly increase the permeability of VHH. Thus VHH is considered of great value for research, diagnostics and therapeutics.
Especificidade
Isotype: VHH domain of alpaca IgG2b/2c
Imunogênio
Embalagem
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)