51104AST
Astec® Cellulose DMP Chiral (5 μm) HPLC Column
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, , HPLC Guard Cartridge, pkg of 2 ea
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Astec® Cellulose DMP Chiral HPLC Guard, Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 2 ea
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L40
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
silica gel particle platform
Grupo ativo da matriz
cellulose, DMPC- phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
pH operacional
3.5-6.8
técnica de separação
chiral
Descrição geral
Informações legais
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Separate a wide range of chiral compounds via normal phase, polar organic, and SFC conditions; useful in pharma, chemical, & environmental industry applications.