Documentos Principais
509248
SGE Needles for RN syringes
volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Sinônimo(s):
NEEDLE 1UL, 23GA PT#1, 50MM LENGTH, EA
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
23 ga
descrição
1B-5C
replacement needles
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 034055
agulha C × D.E.
50 mm × 0.63 mm
volume
1 μL
compatibilidade
for use with SGE 1BR-5
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)