Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
50871-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm UHPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express F5, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L43
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
técnica(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 3 mm
área da superfície
120 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
PFP (pentafluorophenyl) phase
tamanho de partícula
2 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-