Documentos Principais
502413
Upchurch PEEK Microtight® Connector
Butt connects 2 pieces of capillary. True zero dead volume design, pkg of 2 ea
Sinônimo(s):
Microtight® Union
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
descrição
zero dead volume
embalagem
pkg of 2 ea
Descrição geral
Connects 2 pieces of capillary tubing. True zero-dead volume design -- tubing pieces butt together. Use gauge plug (included) to properly seat tubing. Includes 2 MicroFingertight fittings.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)