501522
Nitrous oxide in nitrogen
1 ppm, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
forma
gas
embalagem
cylinder of 48 L
fabricante/nome comercial
Air Liquide America Specialty Gases LLC T44-48
disponibilidade
not available in EU
concentração
1 ppm
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
multi-component solution
Aplicação
regulador
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente