Documentos Principais
500410
Supelco
Stand for SCOTTY® 48 Cylinder
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 ea
aplicação(ões)
environmental
Descrição geral
Stabilizes your cylinder on a benchtop or other flat surface. This item will hold cylinders with a four-inch diameter.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)