Documentos Principais
49151
Supelco
Chlorinated Pesticides Mix
in isooctane (varied), TraceCERT®, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
grau
analytical standard
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 5 × 1 mL each
concentração
in isooctane (varied)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Chlorinated pesticides mix is specially prepared for evaluating the ability of chromatographic columns to separate pesticides and their degradation products in environmental samples.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Aldrin 50 μg/mL
    α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane 100 μg/mL
    1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane 200 μg/mL
    4,4′-DDD, analytical standard 190 μg/mL
    1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene 100 μg/mL
    2,4′-DDT 225 μg/mL
    4,4′-DDT 260 μg/mL
    Dieldrin 120 μg/mL
    Endrin 200 μg/mL
    Heptachlor 25 μg/mL
    Heptachlor exo-epoxide 80 μg/mL
    Lindane 25 μg/mL
    Ver tudo (12)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)