47323
Propylbenzene
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Phenylpropane
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
densidade de vapor
4.14 (vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
842 °F
Lim. expl.
6 %
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
pb
159 °C (lit.)
pf
−99 °C (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
chave InChI
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?