Documentos Principais
215686
Sigma-Aldrich
Disperse Yellow 3
Dye content 30 %
Sinônimo(s):
4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)acetanilide, N-[4-(2-Hydroxy-5-methylphenylazo)phenyl]acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H15N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
269.30
Número do índice de cores:
11855
Beilstein:
1915225
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 30%
pf
268-270 °C (lit.)
λmax
357 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥6500 at 354-360 nm in ethanol and water at 0.02 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)N=Nc2cc(C)ccc2O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-10-3-8-15(20)14(9-10)18-17-13-6-4-12(5-7-13)16-11(2)19/h3-9,20H,1-2H3,(H,16,19)
chave InChI
PXOZAFXVEWKXED-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Disperse Yellow 3 [2-(4′-acetamidophenylazo)-4-methylphenol] (DY3) belongs to the class of monoazo (heterocyclic) dyes. It is carcinogenic in nature.[1][2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Disperse Yellow 3 has been used to study its degradation process by P. ostreatus using reversed phase high performance liquid chromatography (HPLC) and UV–visible spectrophotometry.[3]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Peroxidase-Catalyzed Oxidation of Azo Dyes: Mechanism of Disperse Yellow 3 Degradation
Spadaro J.T and Renganathan V
Archives of Biochemistry and Biophysics, 312, 301-307 (1994)
HPLC and spectrophotometric analysis of biodegradation of azo dyes by Pleurotus ostreatus
Zhao X
Dyes and Pigments, 73, 322-325 (2007)
B M Hausen et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(39), 1469-1475 (1984-09-28)
Skin allergies caused by the wearing of stockings and hose have received little attention. Findings in patients of an allergy department, enquiries at stocking counters of stores and recent publications indicate, however, that probably many more persons have an allergy
Case report: trouser dermatitis.
J H Apted
The Australasian journal of dermatology, 26(2), 80-80 (1985-08-01)
Disperse Yellow 3.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 48, 149-159 (1990-01-01)