Documentos Principais
47288
Supelco
D-(+)-Maltose
analytical standard
Sinônimo(s):
4-O-α-D-glicopiranosil-D-glicose, Maltobiose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O11 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
360.31
Beilstein:
93798
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type disaccharide
classe(s) química(is) do analito
oligosaccharides
embalagem
pkg of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
chave InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
D-(+)-Maltose monohydrate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in honey samples using capillary gas chromatography.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Frutose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1002
Frutose
Lactose Monohydrate analytical standard
Supelco
47287-U
Lactose Monohydrate
Maltotriose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2086
Maltotriose
Optimization of the capillary gas chromatographic analysis of mono-and oligosaccharides in honeys
Barez GAJ, et al.
Chromatographia, 50(7-8), 461-469 (1999)
S K Aoki et al.
Journal of bacteriology, 191(6), 1777-1786 (2009-01-07)
Contact-dependent growth inhibition (CDI) is a mechanism identified in Escherichia coli by which bacteria expressing two-partner secretion proteins encoded by cdiA and cdiB bind to BamA in the outer membranes of target cells and inhibit their growth. A third gene