M2250
D-(+)-Maltose
Type II, ≥95%
Sinônimo(s):
4-O-α-D-glicopiranosil-D-glicose, Maltobiose
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
corn
Nível de qualidade
tipo
Type II
Ensaio
≥95%
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D 129 to 131 °, c = 4% (w/v) in water + trace NH4OH
Impurezas
≤1.5% Glucose
≤5% Maltotriose
cor
white
faixa de pH útil
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
pf
125.13 °C (1013.25 hPa)
solubilidade
180 g/L at 20 °C
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
chave InChI
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Aplicação
- Evaluation of the variations in chemical and microbiological properties of the sourdoughs produced with selected lactic acid bacteria strains during fermentation: This research explores the use of D-(+)-Maltose monohydrate in fermentative processes, highlighting its impact on the chemical and microbial dynamics in food technology, pertinent for industrial biosynthesis applications in the life sciences sector (Boyaci Gunduz et al., 2022).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?