44807
Aroclor 1248 solution
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8082
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
1000 μg/mL in isooctane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(cc(c1)c2cc(cc(c2)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C12H6Cl4/c13-9-1-7(2-10(14)5-9)8-3-11(15)6-12(16)4-8/h1-6H
chave InChI
UTMWFJSRHLYRPY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)