Documentos Principais
442880
Supelco
2,4-Dichlorophenol-d3
analytical standard
Sinônimo(s):
2,4-Dichlorophenol-3,5,6-d3
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6D3OH
Número CAS:
Peso molecular:
166.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 50 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
209-210 °C (lit.)
pf
42-43 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
chave InChI
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
237.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
114 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)