Documentos Principais
487589
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenol-3,5,6-d3
98 atom % D
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.074,00
R$ 2.074,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.074,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6D3OH
Número CAS:
Peso molecular:
166.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.074,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
p.e.
209-210 °C (lit.)
pf
42-43 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H/i1D,2D,3D
chave InChI
HFZWRUODUSTPEG-CBYSEHNBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
237.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
114 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)