442271
1-Naphthylamine
analytical standard
Sinônimo(s):
α-Naphthylamine, 1-Aminonaphthalene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 250 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
301 °C (lit.)
pf
47-50 °C (lit.)
densidade
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
chave InChI
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?